Magnesium trisilicate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
33338.30
33338.A1
33338.30EA
70.8
EUR
33338.30
33338.A1
Magnesium trisilicate
Magnesium trisilicate
CAS No.: 14987-04-3
Molecular Formula: Mg2O8Si3
Formula Weight: 260.86
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016203
Formula:
Mg₂O₈Si₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016203 Núm. CAS: 14987-04-3 EINECS: 239-076-7 Índice Merck: 14,5687 |