o-Carborane ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
35131.04
35131.09
35131.ME
35131.04EA
330
EUR
35131.04
35131.09
35131.ME
o-Carborane ≥98%
o-Carborane
Purity: 98%
CAS No.: 16872-09-6
Molecular Formula: C2H12B10
Formula Weight: 144.25
Physical Form: Powder
Density: 0.95
Appearance: White
Melting Point: 285-287°
Solubility: Insoluble in water
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00012169
Formula:
C₂H₁₂B₁₀ MW: 144,23 g/mol Pto. de fusión: 285…287 °C Densidad: 0,95 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012169 Núm. CAS: 16872-09-6 EINECS: 240-897-8 ADR: 4.1,III |