Sulphate, Ion chromatography standard solution, Specpure®, SO₄⁻² 1000 µg/ml
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35547.AE 35547.AP
35547.AEEA 161 EUR
35547.AE 35547.AP
Sulphate, Ion chromatography standard solution, Specpure®, SO₄⁻² 1000 µg/ml
Normativas Estándares aniónicos Estándares de sulfato
Molecular Formula: K₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00145343