Phosphate, Ion chromatography standard solution, Specpure®, PO₄³⁻ 1000 µg/ml
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35548.AE
35548.AP
35548.AEEA
164
EUR
35548.AE
35548.AP
Phosphate, Ion chromatography standard solution, Specpure®, PO₄³⁻ 1000 µg/ml
Normativas
Estándares aniónicos
Estándares de fosfato
Molecular Formula: K₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00145108