Nitrate, Ion chromatography standard solution, Specpure®, NO₃- 1000 µg/ml
Proveedor: Thermo Scientific
35549.AE 35549.AP
35549.AEEA 158 EUR
35549.AE 35549.AP
Nitrate, Ion chromatography standard solution, Specpure®, NO₃- 1000 µg/ml
Normativas Estándares aniónicos Estándares de nitrato
Molecular Formula: NaNO₃ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00144920