Amonio dimolibdato 4% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dimolibdato de diamonio
35578.AP
35578.K2
35578.APEA
61.3
EUR
35578.AP
35578.K2
Amonio dimolibdato 4% (w/v) en solución acuosa
Amonio dimolibdato
Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7
Formula Weight: 339.95
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00010882
Formula:
H₈Mo₂N₂O₇ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010882 Núm. CAS: 27546-07-2 |