Amonio dimolibdato 10% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dimolibdato de diamonio
35579.AP
35579.K2
35579.APEA
80.2
EUR
35579.AP
35579.K2
Amonio dimolibdato 10% (w/v) en solución acuosa
Amonio dimolibdato
Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7
Formula Weight: 339.95
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00010882
Formula:
H₈Mo₂N₂O₇ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010882 Núm. CAS: 27546-07-2 |