Potasio hidrogenoftalato standardised solution 0.05 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35603.AP
35603.K2
35603.APEA
36.9
EUR
35603.AP
35603.K2
Potasio hidrogenoftalato standardised solution 0.05 N en solución acuosa
Potasio hidrogenoftalato
CAS No.: 877-24-7
Molecular Formula: C8H5KO4
Formula Weight: 204.23
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013070
Formula:
HOOCC₆H₄COOK Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013070 Núm. CAS: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 |