Indium tin oxide ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
36348.06
36348.14
36348.22
36348.06EA
93.4
EUR
36348.06
36348.14
36348.22
Indium tin oxide ≥99.99% (metals basis)
Indium tin oxide
Purity: 99.99%
CAS No.: 50926-11-9
Molecular Formula: In2O3:SnO2; 90:10 wt%
Physical Form: -325+500 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00171662
Formula:
In₂O₃·(SnO₂)x Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00171662 Núm. CAS: 50926-11-9 |