Lead(II)-2-ethylhexanoate
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Lead(II) 2-ethylhexanoate
36711.18 36711.30
36711.18EA 60.3 EUR
36711.18 36711.30
Lead(II)-2-ethylhexanoate
Lead(II)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 301-08-6 Molecular Formula: C16H30O4Pb Formula Weight: 493.61 Physical Form: Viscous Liquid Density: 1.56 Odour: Odourless UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00014003
Formula: C₁₆H₃₀O₄Pb
MW: 493,61 g/mol
Densidad: 1,56
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014003
Núm. CAS: 301-08-6
EINECS: 206-107-0
ADR: 9,III