Silicagel, en gránulos ACS -6+18 Mesh desiccant, con indicador
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
36737.22
36737.36
36737.22EA
61.4
EUR
36737.22
36737.36
Silicagel, en gránulos ACS -6+18 Mesh desiccant, con indicador
Silicagel
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -6+18 Mesh Granules
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 6.0
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Pto. Ebullición: 2230 Pto. de fusión: 1710 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 Índice Merck: 14,8490 |