Paladio 3% on activated carbon wetted with ca. 50% water, en polvo hydrogenation catalyst, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38296.06
38296.14
38296.22
38296.06EA
65.4
EUR
38296.06
38296.14
38296.22
Paladio 3% on activated carbon wetted with ca. 50% water, en polvo hydrogenation catalyst, hecha por reducción
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: 900-1100m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03457879
Formula:
Pd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011167 Núm. CAS: 7440-05-3 |