Paladio 10% on activated carbon powder wetted with ca. 50% water for use as a catalyst, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38304.06 38304.14 38304.22
38304.06EA 187 EUR
38304.06 38304.14 38304.22
Paladio 10% on activated carbon powder wetted with ca. 50% water for use as a catalyst, hecha por reducción
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g
Formula: Pd
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3