Paladio 20% on activated carbon powder wetted with ca. 50% water, eggshell, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38306.06
38306.14
38306.22
38306.06EA
0
EUR
38306.06
38306.14
38306.22
Paladio 20% on activated carbon powder wetted with ca. 50% water, eggshell, hecha por reducción
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: 900-1100m2/g
MDL No.: MFCD03457879
Formula:
Pd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011167 Núm. CAS: 7440-05-3 |