Paladio 20% on activated carbon powder standard wetted with ca. 50% water, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38308.04 38308.09 38308.18 38308.MD
38308.04EA 150 EUR
38308.04 38308.09 38308.18 38308.MD
Paladio 20% on activated carbon powder standard wetted with ca. 50% water, hecha por reducción
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g Odour: Odourless
Información para pedidos: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight
Formula: Pd
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3