Platino 3% on activated carbon wetted with ca. 50% water, en polvo, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
38316.14 38316.06
38316.14EA 300 EUR
38316.14 38316.06
Platino 3% on activated carbon wetted with ca. 50% water, en polvo, hecha por reducción
Platino
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: 900-1100 m²/g MDL No.: MFCD00011179
Información para pedidos: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
Índice Merck: 12,07689