Platino 5% on alumina, pasta 5R94
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Platinium
38318.14
38318.06
38318.14EA
404
EUR
38318.14
38318.06
Platino 5% on alumina, pasta 5R94
Platino
CAS No.: 7440-06-4
Appearance: Black
MDL No.: MFCD00011179
Formula:
Pt Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011179 Núm. CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 |