Platino 10% on activated carbon wetted with ca. 50% water, en polvo, no reducido
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Platinium
38326.06
38326.14
38326.22
38326.06EA
158
EUR
38326.06
38326.14
38326.22
Platino 10% on activated carbon wetted with ca. 50% water, en polvo, no reducido
Platino
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: 900-1100 m²/g
MDL No.: MFCD00011179
Formula:
Pt Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011179 Núm. CAS: 7440-06-4 |