Iridio 0,5% on activated carbon wetted with ca. 50% water, en polvo, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38327.14 38327.22 38327.06
38327.14EA 310 EUR
38327.14 38327.22 38327.06
Iridio 0,5% on activated carbon wetted with ca. 50% water, en polvo, hecha por reducción
Iridio
MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
MW: 192.22 g/mol
Pto. Ebullición: 5300
Pto. de fusión: 2450
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011062
Núm. CAS: 7439-88-5