Rutenio 0,5% on carbon, en gránulos
Proveedor: Thermo Scientific
38332.14 38332.22
38332.14EA 257 EUR
38332.14 38332.22
Rutenio 0,5% on carbon, en gránulos
Rutenio
CAS No.: 7440-18-8 Physical Form: 4-12 Mesh, 900-1100m2/g Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011207
Formula: Ru
MW: 101,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011207
Núm. CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 1325
ADR: ,