Platino 0,5% on carbon, en gránulos, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Platinium
38344.06
38344.14
38344.06EA
165
EUR
38344.06
38344.14
Platino 0,5% on carbon, en gránulos, hecha por reducción
Platino
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: 2-5mm granules
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00011179
Formula:
Pt MW: 195,08 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011179 Núm. CAS: 7440-06-4 UN: 1325 ADR: 4.1,III |