Magnesium(II) phthalocyanine ≥90%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38601.03
38601.06
38601.03EA
61.1
EUR
38601.03
38601.06
Magnesium(II) phthalocyanine ≥90%, tech.
Magnesium(II) phthalocyanine
Purity: 90%
CAS No.: 1661-03-6
Molecular Formula: C32H16MgN8
Formula Weight: 536.84
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00041953
Formula:
C₃₂H₁₆MgN₈ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041953 Núm. CAS: 1661-03-6 EINECS: 216-766-6 |