Barium niobium oxide ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
39130.09
39130.18
39130.09EA
76.2
EUR
39130.09
39130.18
Barium niobium oxide ≥99.9% (metals basis)
Barium niobium oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12009-14-2
Molecular Formula: BaNb2O6
Formula Weight: 419.11
Physical Form: -100 Mesh Powder
Solubility: Insoluble in water
UN No.: UN1564
MDL No.: MFCD00064751
Formula:
BaNb₂O₆ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064751 Núm. CAS: 12009-14-2 EINECS: 234-543-1 UN: 1564 ADR: 6.1,III |