Multi-element QC-19 check standard solution, Specpure®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39146.AE
39146.AP
39146.AEEA
488
EUR
39146.AE
39146.AP
Multi-element QC-19 check standard solution, Specpure®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de multielementos
Molecular Formula: Matrix: 5% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00210655