Potassium-2-ethylhexanoate solución ≥75% (w/w)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potassium 2-ethylhexanoate, 2-Ethylhexanoic Acid Potassium Salt
39163.18
39163.04
39163.18EA
510
EUR
39163.18
39163.04
Potassium-2-ethylhexanoate solución ≥75% (w/w)
Potassium-2-ethylhexanoate
Purity: 99.9%
CAS No.: 3164-85-0
Molecular Formula: C8H15KO2
Formula Weight: 182.30
Physical Form: Viscous liquid
Odour: Characteristic
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00045896
Formula:
C₈H₁₆O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045896 Núm. CAS: 3164-85-0 EINECS: 221-625-7 UN: 1993 ADR: 3,III |