Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
39174.22 39174.14
39174.22EA 248 EUR
39174.22 39174.14
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate
Purity: 97% CAS No.: 2233-42-3 Molecular Formula: C32H60O8Zr Formula Weight: 664.04 Flash Point: 93°(199°F) Physical Form: Viscous liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Amber MDL No.: MFCD00072684
Formula: C₃₂H₆₀O₈Zr
MW: 664.048 g/mol
Pto. de inflamación: >93 °C (199 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00072684
Núm. CAS: 2233-42-3
EINECS: 218-776-6