Cesium titanium oxide ≥99.85% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
39207.06
39207.14
39207.06EA
67.8
EUR
39207.06
39207.14
Cesium titanium oxide ≥99.85% (metals basis)
Cesium titanium oxide
Purity: 99.85%
CAS No.: 12158-57-5
Molecular Formula: Cs2O3Ti
Formula Weight: 361.71
Physical Form: -100 Mesh Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00053969
Formula:
Cs₂O₃Ti MW: 361,71 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053969 Núm. CAS: 12158-57-5 EINECS: 235-283-1 |