Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
39233.02
39233.03
39233.02EA
106
EUR
39233.02
39233.03
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
CAS No.: 31277-98-2
Molecular Formula: Pd[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]2
Formula Weight: 903.25
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
MDL No.: MFCD00009880
Formula:
C₅₂H₄₈P₄Pd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009880 Núm. CAS: 31277-98-2 |