Iron(III) hexacyanoferrate(II)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Iron(III) Ferrocyanide, Prussian Blue
39259.14 39259.22
39259.14EA 53.5 EUR
39259.14 39259.22
Iron(III) hexacyanoferrate(II)
Iron(III) hexacyanoferrate(II)
CAS No.: 14038-43-8 Molecular Formula: C18Fe7N18 Formula Weight: 859.25 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Dark blue Odour: Odourless MDL No.: MFCD00135663
Formula: C₁₈Fe₇N₁₈
MW: 859,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135663
Núm. CAS: 14038-43-8
EINECS: 237-875-5
Índice Merck: 14,7910