Iron(II) phthalocyanine ≥96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Phthalocyanine Iron(II), Iron phthalocyanine
39262.03
39262.06
39262.03EA
48.3
EUR
39262.03
39262.06
Iron(II) phthalocyanine ≥96%
Iron(II) phthalocyanine
Purity: 96%
CAS No.: 132-16-1
Molecular Formula: C32H16FeN8
Formula Weight: 568.38
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00015953
Formula:
C₃₂H₁₆FeN₈ MW: 568,38 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015953 Núm. CAS: 132-16-1 EINECS: 205-047-2 |