Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II) (50% Pt)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bis(ethylenediamine)platinum(II) chloride
39280.03
39280.01
39280.03EA
283
EUR
39280.03
39280.01
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II) (50% Pt)
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
CAS No.: 21430-85-3
Molecular Formula: C4H16Cl2N4Pt
Formula Weight: 386.18
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Melting Point: 300° dec.
MDL No.: MFCD00009881
Formula:
C₄H₁₆Cl₂N₄Pt MW: 386,187 g/mol Pto. de fusión: 300 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009881 Núm. CAS: 21430-85-3 |