Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I) 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I), Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
39295.03
39295.06
39295.MD
39295.03EA
1150
EUR
39295.03
39295.06
39295.MD
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I) 97%
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Purity: 99%
CAS No.: 14874-82-9
Molecular Formula: C7H7RhO4
Formula Weight: 258.04
Physical Form: Crystalline
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 144-147° subl.
Solubility: Soluble in acetone
UN No.: UN2926
MDL No.: MFCD00009884
Formula:
C₇H₈O₄Rh MW: 259,04 g/mol Pto. de fusión: 144…147 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009884 Núm. CAS: 14874-82-9 EINECS: 238-947-9 ADR: 4.1,II |