Manganese(II) phthalocyanine
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
39309.03
39309.06
39309.03EA
70.4
EUR
39309.03
39309.06
Manganese(II) phthalocyanine
Manganese(II) phthalocyanine
CAS No.: 14325-24-7
Molecular Formula: C32H16MnN8
Formula Weight: 567.47
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00049821
Formula:
C₃₂H₁₆MnN₈ MW: 567,46 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049821 Núm. CAS: 14325-24-7 |