magnesium pyrophosphate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
39317.18
39317.30
39317.A1
39317.18EA
66.5
EUR
39317.18
39317.30
39317.A1
magnesium pyrophosphate
magnesium pyrophosphate
CAS No.: 13446-24-7
Molecular Formula: Mg2P2O7
Formula Weight: 222.57
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00049482
Formula:
Mg₂O₇P₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049482 Núm. CAS: 13446-24-7 EINECS: 236-595-0 Índice Merck: 14,5684 |