Lithium periodate dihydrate, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
39355.18
39355.30
39355.18EA
73.3
EUR
39355.18
39355.30
Lithium periodate dihydrate, grado reactivo
Lithium periodate dihydrate
CAS No.: 21111-84-2
Molecular Formula: LiIO4.2H2O
Formula Weight: 233.87 (197.84anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
LiIO₄·2H₂O Pto. de fusión: >370 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049474 Núm. CAS: 21111-84-2 UN: 1479 ADR: 5.1,II |