Lithium tartrate monohydrate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
39357.18
39357.30
39357.18EA
72.9
EUR
39357.18
39357.30
Lithium tartrate monohydrate ≥99%
Lithium tartrate monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 6108-32-3
Molecular Formula: C4H4Li2O6.H2O
Formula Weight: 179.97 (161.97anhy)
Physical Form: Powder/Aggregates
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water
MDL No.: MFCD00054421
Formula:
C₄H₄Li₂O₆·H₂O MW: 179,97 g/mol (161,97 anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054421 Núm. CAS: 6108-32-3 EINECS: 212-772-8 |