Magnesium molybdenum oxide ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
39376.18
39376.30
39376.18EA
149
EUR
39376.18
39376.30
Magnesium molybdenum oxide ≥99.9% (metals basis)
Magnesium molybdenum oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 13767-03-8
Molecular Formula: MgMoO4
Formula Weight: 184.25
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 2.208
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016195
Formula:
MgMoO₄ Densidad: 2,208 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016195 Núm. CAS: 13767-03-8 EINECS: 237-376-2 |