Bismuth (III) phosphate ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 10049-01-1
Molecular Formula: BiPO4
Formula Weight: 303.95
Physical Form: Powder
Density: 6.32
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Solubility: Insoluble in water and alkali. Soluble in hydrochloric acid
MDL No.: MFCD00049721
Formula:
BiO₄P Pto. de fusión: Dec. Densidad: 6,32 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049721 Núm. CAS: 10049-01-1 EINECS: 233-161-2 Índice Merck: 14,1275 |