Magnesium sulphamate hydrate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
39381.30
39381.A1
39381.30EA
81.2
EUR
39381.30
39381.A1
Magnesium sulphamate hydrate ≥99%
Magnesium sulphamate hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 23221-99-0
Molecular Formula: Mg(SO3NH2)2.xH2O
Formula Weight: 216.48(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00210632
Formula:
Mg(SO₃NH₂)₂·xH₂O MW: 216,48 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210632 Núm. CAS: 13770-91-7 EINECS: 237-398-2 |