Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
39434.09
39434.18
39434.09EA
117
EUR
39434.09
39434.18
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
CAS No.: 339527-86-5
Molecular Formula: K2[Ni(CN)4].xH2O
Formula Weight: 240.99(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.875
Melting Point: 100° -H2O
Solubility: Soluble in water
UN No.: UN1588
MDL No.: MFCD00049669
Formula:
K₂[Ni(CN)₄].xH₂O Pto. de fusión: 100 °C (-H₂O) Densidad: 1,875 g/mL Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049669 Núm. CAS: 339527-86-5 EINECS: 238-082-7 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,7684 |