Potassium-2-ethylhexanoate hydrate ≥95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium 2-ethylhexanoate hydrate
39440.06 39440.14
39440.06EA 55 EUR
39440.06 39440.14
Potassium-2-ethylhexanoate hydrate ≥95%
Potassium-2-ethylhexanoate hydrate
Purity: 95% CAS No.: 3164-85-0 Molecular Formula: C8H15KO2.xH2O Formula Weight: 182.30(anhy) Physical Form: Lump/semiliquid Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Odourless MDL No.: MFCD00045896
Formula: C₈H₁₅KO₂·xH₂O
MW: 182,30 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045896
Núm. CAS: 3164-85-0
EINECS: 221-625-7