Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate (23,5% Pd)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
39446.01 39446.03
39446.01EA 73 EUR
39446.01 39446.03
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate (23,5% Pd)
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 21797-13-7 Molecular Formula: [Pd(CH3CN)4](BF4)2 Formula Weight: 444.22 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 230° dec. Solubility: Soluble in water UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00043297
Formula: C₈H₁₂B₂F₈N₄Pd
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043297
Núm. CAS: 21797-13-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III