Nickel(II) phthalocyanine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
39453.06
39453.14
39453.06EA
65.2
EUR
39453.06
39453.14
Nickel(II) phthalocyanine
Nickel(II) phthalocyanine
CAS No.: 14055-02-8
Molecular Formula: Ni(C32H16N8)
Formula Weight: 571.24
Physical Form: Powder
Appearance: Dark blue to purple
Melting Point:
Formula:
Ni(C₃₂H₁₆N₈) Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041954 Núm. CAS: 14055-02-8 EINECS: 237-893-3 |