Nickel(II) octanoate (8% Ni) in mineral spirits
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
39479.14 39479.22 39479.36
39479.14EA 86.5 EUR
39479.14 39479.22 39479.36
Nickel(II) octanoate (8% Ni) in mineral spirits
Nickel(II) octanoate
Molecular Formula: C16H30NiO4 Formula Weight: 345.10 Flash Point: 40°(104°F) Physical Form: Liquid Density: 0.95 Appearance: Green UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00064239
Formula: C₁₆H₃₀NiO₄
MW: 345.10 g/mol
Densidad: 0.95
Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064239
Núm. CAS: 4995-91-9
UN: 1993
ADR: 3 III