Nickel(II) cyanide tetrahydrate
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
39480.09
39480.18
39480.09EA
177
EUR
39480.09
39480.18
Nickel(II) cyanide tetrahydrate
Nickel(II) cyanide tetrahydrate
CAS No.: 13477-95-7
Molecular Formula: Ni(CN)2.4H2O
Formula Weight: 182.73 (110.73anhy)
Physical Form: -100 Mesh Powder
Melting Point: 200° -4H2O
Solubility: Insoluble in water. Soluble in ammonium carbonate, ammonia, alkali cyanides
UN No.: UN1653
MDL No.: MFCD00049490
Applications: Metallurgy, nickel-plating
Formula:
Ni(CN)₂·4H₂O MW: 182,73 g/mol (110,73 anhy) Pto. de fusión: 200 °C (-4H₂O) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049490 Núm. CAS: 13477-95-7 EINECS: 209-160-8 UN: 1653 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,6506 |