Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulphonic acid trisodium salt ≥85%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium 3,3',3''-phosphinetriyltribenzenesulphonate, Trisodium 3,3',3''-Phosphinetriyltribenzenesulphonate, Tris(3-sulphophenyl)phosphine trisodium salt, Tris(3-sulphonatophenyl)phosphine, sodium salt
39538.03
39538.06
39538.01
39538.03EA
300
EUR
39538.03
39538.06
39538.01
Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulphonic acid trisodium salt ≥85%, tech.
Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulphonic acid trisodium salt
Purity: 85%
CAS No.: 63995-70-0
Molecular Formula: C18H12Na3O9PS3.xH2O
Formula Weight: 568.41(anhy)
Physical Form: Crystalline
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3584807
MDL No.: MFCD00145472
Applications: In the purification of precious metals
Formula:
C₁₈H₁₂Na₃O₉PS₃ MW: 568.408 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145472 Núm. CAS: 63995-70-0 EINECS: 264-596-6 |