Zinc naphthenate 67% (10% Zn) in mineral spirits
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
39554.36
39554.A3
39554.36EA
112
EUR
39554.36
39554.A3
Zinc naphthenate 67% (10% Zn) in mineral spirits
Zinc naphthenate
CAS No.: 12001-85-3
Flash Point:
Formula:
2(C₁₁H₇O₂)·Zn Densidad: 1,01 Pto. de inflamación: >37,8° (100 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00147699 Núm. CAS: 12001-85-3 UN: 1993 ADR: 3,III |