Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
BEDT-TTF, Bis(ethylenedithiolo)tetrathiafulvalene
acondicionado en Argón
39557.MD
39557.03
39557.MDEA
132
EUR
39557.MD
39557.03
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene
CAS No.: 66946-48-3
Molecular Formula: C10H8S8
Formula Weight: 384.68
Physical Form: Powder- Packaged under Argon
Melting Point: 238° dec.
MDL No.: MFCD00059710
Formula:
C₁₀H₈S₈ Pto. de fusión: 238 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059710 Núm. CAS: 66946-48-3 |