Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
39559.03
39559.06
39559.03EA
90.2
EUR
39559.03
39559.06
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
CAS No.: 16743-33-2
Molecular Formula: C10H2F12O4Zn.2H2O
Formula Weight: 515.49 (479.47anhy)
Physical Form: Powder
Melting Point: 157-158°
MDL No.: MFCD00150577
Formula:
C₁₀H₂F₁₂O₄Zn.2H₂O Pto. de fusión: 157…158 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150577 Núm. CAS: 16743-33-2 |