Zinc 2-ethylhexanoate (∼20% Zn) ≥97% cont. 1% diethylene glycolmonomethyl ether
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Zinc(II) 2-ethylhexanoate
39560.22 39560.36
39560.22EA 59.1 EUR
39560.22 39560.36
Zinc 2-ethylhexanoate (∼20% Zn) ≥97% cont. 1% diethylene glycolmonomethyl ether
Zinc 2-ethylhexanoate
CAS No.: 136-53-8 Molecular Formula: C16H30O4Zn Formula Weight: 351.79 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00053316
Formula: C₁₆H₃₀O₄Zn
MW: 351,792 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053316
Núm. CAS: 136-53-8
EINECS: 205-251-1